Merck
394521
Sigma-Aldrich
3-Bromophenethyl alcohol
99%
Wybierz wielkość
5 G
193,90 zł
193,90 zł
Cena katalogowa277,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
193,90 zł
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
193,90 zł
Cena katalogowa277,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5732 (lit.)
bp
107-110 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.478 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H9BrO/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6,10H,4-5H2
Klucz InChI
PTTFLKHCSZSFOL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Alkohol 3-bromofenetylowy jest pochodną alkoholu fenetylowego. Określono jego entalpię parowania w temperaturze wrzenia.[1]
Zastosowanie
Alkohol 3-bromofenetylowy może być stosowany jako materiał wyjściowy w syntezie jego pochodnej mesylanowej(m-Br-C6H4CH2CH2OMs) poprzez traktowanie chlorkiem mesylu.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Annie Tam et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(3), 1055-1063 (2008-03-04)
The traceless Staudinger ligation can be mediated by phosphinothiols under physiological conditions. Proximal positive charges are necessary to achieve that transformation, presumably because those charges discourage protonation of the key iminophosphorane intermediate. Here, a series of cationic phosphinothiols is used
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 466-466 (2008)