Merck
393959
Sigma-Aldrich
Retene
technical grade
Synonim(y):
7-Isopropyl-1-methylphenanthrene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
tw
208 °C/10 mmHg (lit.)
mp
95-97 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)c1ccc2c(ccc3c(C)cccc23)c1
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3