Merck
393924
Sigma-Aldrich
Cyclooctanone oxime
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C8H14(=NOH)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
99%
tw
128-129 °C/14 mmHg (lit.)
mp
43-44 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O\N=C1/CCCCCCC1