Przejdź do
393835
o-Xylylene N,N-diethylphosphoramidite
technical grade
Synonim(y):
3-(Diethylamino)-1,5-dihydro-2,4,3-benzodioxaphosphepine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
794,00 zł
595,50 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3580,00 zł
2685,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18NO2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3590087
Form:
liquid
595,50 zł
Cena katalogowa794,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
form
liquid
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
bp
95-96 °C/0.1 mmHg (lit.)
solubility
THF: soluble, acetonitrile: soluble, cold water: insoluble, dichloromethane: soluble
density
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCN(CC)P1OCc2ccccc2CO1
InChI
1S/C12H18NO2P/c1-3-13(4-2)16-14-9-11-7-5-6-8-12(11)10-15-16/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
InChI key
JDAKPBBWYIWXJF-UHFFFAOYSA-N
Application
o-Xylylene N,N-diethylphosphoramidite (N,N-diethyl-1,5-dihydro-2,4,3-benzodioxaphosphepin-3-amine) may be used in the synthesis of the following:
  • bicyclic glycosyl phosphite
  • pentakis(o-xylylene phosphate)
  • o-xylylene alkyl phosphites
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
240230362891117757
description
technical grade
description
≥99%
description
97%
description
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
acetonitrile: soluble, cold water: insoluble, THF: soluble, dichloromethane: soluble
solubility
water: slightly soluble(lit.)
solubility
-
solubility
THF: soluble
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
density
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
bp
95-96 °C/0.1 mmHg (lit.)
bp
-
bp
179 °C (lit.)
bp
78-81 °C/10 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)