Kluczowe dokumenty
393460
Sigma-Aldrich
1-(1-Adamantyl)-4-methylpyridinium bromide
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H24BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
98%
mp
230-233 °C (lit.)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)