Merck
392804
Sigma-Aldrich
2,4-Diethoxy-m-tolualdehyde
96%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H2(OC2H5)2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.535 (lit.)
mp
31-34 °C (lit.)
gęstość
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOc1ccc(C=O)c(OCC)c1C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)