Merck
392774
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1nc(C)c(cc1C(O)=O)C(O)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)