Merck
39277
Sigma-Aldrich
(3S,6S)-2,7-Dimethyl-3,6-octanediol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H22O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.28
Beilstein:
4738501
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ≥99:1
ciąg SMILES
CC(C)[C@@H](O)CC[C@H](O)C(C)C
InChI
1S/C10H22O2/c1-7(2)9(11)5-6-10(12)8(3)4/h7-12H,5-6H2,1-4H3/t9-,10-/m0/s1
Klucz InChI
IIEGQVRKIRPFFP-UWVGGRQHSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)