Merck
392677
Sigma-Aldrich
Cinnamyltriphenylphosphonium chloride
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=CHCH2P(C6H5)3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.92
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
99%
mp
225-227 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Cl-].C(\C=C\c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)