Merck
392553
Sigma-Aldrich
Fumaramide
About This Item
Wzór liniowy:
H2NCOCH=CHCONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
mp
290 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
NC(=O)\C=C\C(N)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)