Przejdź do
392456
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine ruthenium(II) carbonyl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
713,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H44N4ORu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
661.84
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
713,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: ruthenium
λmax
391 nm
SMILES string
[C-]#[O+].CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Ru]n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.CO.Ru/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;1-2;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;;/q-2;;+2/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;;
InChI key
CRTFSNIGJRIMPF-YAJYDHHFSA-N
Application
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine ruthenium(II) carbonyl (RuOEP )can form blended polymeric films with poly (3-hexythiopene-2,5-diyl)( P3HT).
Other Notes
Contains solvent of crystallization
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
269948392014257575
description
-
description
97%
description
Dye content 85 %
description
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: ruthenium
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: nickel
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: palladium
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: manganese
λmax
391 nm
λmax
392 nm
λmax
393 nm
λmax
459 nm
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)