Kluczowe dokumenty
392332
Ethyl 7-[1-(4-fluorophenyl)-4-isopropyl-2-phenyl-1H-imidazol-5-yl]-5-hydroxy-3-oxo-trans-6-heptenoate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H29FN2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
464.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
97%
mp
110-112 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC(=O)CC(O)\C=C\c1c(nc(-c2ccccc2)n1-c3ccc(F)cc3)C(C)C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)