Merck
392227
Sigma-Aldrich
4-Cyano-TEMPO
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
145-147 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)CC(CC(C)(C)N1[O])C#N
InChI
1S/C10H17N2O/c1-9(2)5-8(7-11)6-10(3,4)12(9)13/h8H,5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
OCIQOBBYJWEKSA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)