Merck
391492
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-4-methylquinolinium iodide
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14IN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
97%
mp
143-146 °C (lit.)
ciąg SMILES
[I-].CC[n+]1ccc(C)c2ccccc12
InChI
1S/C12H14N.HI/c1-3-13-9-8-10(2)11-6-4-5-7-12(11)13;/h4-9H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
VQDKCFLPUPEBJC-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)