Merck
391387
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-chloro-2,6-dimethylpyrimidine
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8ClN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
mp
164-166 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1nc(C)c(Cl)c(N)n1
InChI
1S/C6H8ClN3/c1-3-5(7)6(8)10-4(2)9-3/h1-2H3,(H2,8,9,10)
Klucz InChI
BKFCZKYCVQQMCX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Amino-5-chloro-2,6-dimethylpyrimidine (ACDP) is an aminopyrimidine derivative. Its interaction as an electron donor with a σ-electron acceptor, iodine has been studied.[1]
4-Amino-5-chloro-2,6-dimethylpyrimidine participates in the synthesis of diazino[c]quinolin-5(6H)-one and -isoquinolin-6(5H)-one, diazino[c]naphthyridin-6(5H)- and -5(6H)-one derivatives.[2]
Zastosowanie
4-Amino-5-chloro-2,6-dimethylpyrimidine is suitable reagent employed as a nucleobase standard in the systematic quantitative structure-retention relationship (QSRR) study on pyrimidines between the molecular descriptors (variables) and their chromatographic retention (experimental unit).[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)