Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 572,00 zł |
Informacje o tej pozycji
572,00 zł
Quality Segment
assay
≥99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: lead
resistivity
20.65 μΩ-cm
particle size
−325 mesh
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
SMILES string
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChI key
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder, −325 mesh, ≥99% trace metals basis | description foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.008mm, 99.99+% | description foil, 25mm disks, thickness 0.05mm, 99.99+% | description foil, 1m coil, thickness 0.125mm, as rolled, 99.95% |
| assay ≥99% trace metals basis | assay 99.99% | assay 99.99% | assay 99.95% |
| form powder | form foil | form foil | form foil |
| bp 1740 °C (lit.) | bp 1740 °C (lit.) | bp 1740 °C (lit.) | bp 1740 °C (lit.) |
| mp 327.4 °C (lit.) | mp 327.4 °C (lit.) | mp 327.4 °C (lit.) | mp 327.4 °C (lit.) |
| resistivity 20.65 μΩ-cm | resistivity 20.65 μΩ-cm | resistivity 20.65 μΩ-cm | resistivity 20.65 μΩ-cm |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Narządy docelowe
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7439-92-1
7439-92-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?