Merck
391158
Sigma-Aldrich
1,1,1-Tris(chloromethyl)propane
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5C(CH2Cl)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
mp
42-44 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(CCl)(CCl)CCl
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)