Merck
391123
Sigma-Aldrich
Tris(dibenzoylmethanato)iron
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H36FeO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
728.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
ciąg SMILES
O=C(\C=C(\O[Fe](O\C(=C\C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2)O\C(=C\C(=O)c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5)c6ccccc6
Zastosowanie
Air-stable, non-hygroscopic, THF-soluble catalyst for the coupling of alkenyl halides with Grignard reagents, and for the samarium(II) iodide promoted intramolecular Barbier-type reaction for the synthesis of bicyclo[m.n.l]alkan-1-ols.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Journal of Organic Chemistry, 40, 599-599 (1975)
The Journal of Organic Chemistry, 56, 4112-4112 (1991)