Merck
390887
Sigma-Aldrich
γ-Oxo-5-acenaphthenebutyric acid
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
95%
mp
210 °C (dec.) (lit.)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)