Przejdź do
390585
Suberohydroxamic acid
95%
Synonim(y):
N,N′-Dihydroxyoctanediamide, SBHA, Suberoyl bis-hydroxamic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
342,00 zł
256,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-(CH2)3CONHOH]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
256,50 zł
Cena katalogowa342,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
mp
153-155 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
ONC(=O)CCCCCCC(=O)NO
InChI
1S/C8H16N2O4/c11-7(9-13)5-3-1-2-4-6-8(12)10-14/h13-14H,1-6H2,(H,9,11)(H,10,12)
InChI key
IDQPVOFTURLJPT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
HDAC inhibitor
Suberoyl bis-hydroxamic acid (SBHA) is a Histone deacetylase (HDAC) inhibitor. SBHA inhibits the activity of HDAC1 and HDAC3 with IC50 values of 250 and 300 nM, respectively. SBHA inhibits proliferation, and induces apoptosis in several cancer cell lines. SBHA has been shown to activate Notch signaling in medullary thyroid carcinoma (MTC) cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML006114513559418
description
95%
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
A cell-permeable bishydroxamic acid histone deacetylase (HDAC) inhibitor with anti-tumor properties.
assay
95%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
153-155 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)