Merck
390577
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(trimethylsilyl)methane
97%
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)3Si]2CCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.469 (lit.)
tw
117 °C/17 mmHg (lit.)
gęstość
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)C(Cl)(Cl)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H18Cl2Si2/c1-10(2,3)7(8,9)11(4,5)6/h1-6H3
Klucz InChI
WWPQQMDJOWANKG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)