Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 689,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NCH2CH2OH · C4H6O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
227-809-3
MDL number:
689,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99.0%
optical activity
[α]20/D +18±1°, c = 3% in H2O
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
109-113 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CN(C)CCO.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H11NO.C4H6O6/c1-5(2)3-4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h6H,3-4H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1
InChI key
UIEGYKVRCKDVKQ-LREBCSMRSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% | description ≥99.5% | description purum, ≥98.0% (GC) | description for synthesis |
| assay ≥99.0% | assay ≥99.5% | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) |
| optical activity [α]20/D +18±1°, c = 3% in H2O | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 109-113 °C | mp - | mp −70 °C (lit.) | mp -59 °C |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?