Merck
389544
Sigma-Aldrich
1-Amino-2-methyl-2-propanethiol hydrochloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H11NS · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
ciąg SMILES
Cl.CC(C)(S)CN
InChI
1S/C4H11NS.ClH/c1-4(2,6)3-5;/h6H,3,5H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
YZCAFAKJYGDMSY-UHFFFAOYSA-N