Kluczowe dokumenty
389005
Butoxycarbonylmethyl butyl phthalate
technical grade
About This Item
Wzór liniowy:
2-[CH3(CH2)3O2CCH2O2C]C6H4CO2(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.38
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
klasa czystości
technical grade
gęstość pary
11.8 (vs air)
ciśnienie pary
3.9 mmHg ( 200 °C)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.49 (lit.)
bp
219 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCOC(=O)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
Zastosowanie
Useful poly(vinyl chloride) plasticizer
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)