Merck
388963
Sigma-Aldrich
Trihexyl O-acetylcitrate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2C[CO2(CH2)5CH3][CH2CO2(CH2)5CH3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
486.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447 (lit.)
gęstość
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCOC(=O)CC(CC(=O)OCCCCCC)(OC(C)=O)C(=O)OCCCCCC
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hyungjoo Kim et al.
Environmental research, 175, 316-322 (2019-05-31)
Phthalates are mainly used as binders and plasticizers in various industrial products including detergents, surfactants, waxes, paints, pharmaceuticals, food products, and cosmetics. However, they have been reported to be endocrine disruptors, which are chemicals that can mimic or disturb endocrines