388645
Polybutenes
average Mn ~460 by VPO, isobutylene >90 %
About This Item
masa cząsteczkowa
average Mn ~460 by VPO
skład
isobutylene, >90%
lepkość
210-227 cSt(38 °C)(lit.)
temp. przejścia
Tg −69.6 °C
pour point (ASTM D 97) −35 °C
ciąg SMILES
CCC=C.C\C=C\C
InChI
1S/2C4H8/c2*1-3-4-2/h3-4H,1-2H3;3H,1,4H2,2H3/b4-3+;
Klucz InChI
WTOOLIQYCQJDBG-BJILWQEISA-N
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves