Kluczowe dokumenty
388580
6′-Amino-3′,4′-(methylenedioxy)acetophenone
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
98%
mp
170-174 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1cc2OCOc2cc1N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)