Merck
387746
Sigma-Aldrich
4-Acetoxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2C6H2(OCH3)2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
98%
mp
115-117 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(C=O)cc(OC)c1OC(C)=O
InChI
1S/C11H12O5/c1-7(13)16-11-9(14-2)4-8(6-12)5-10(11)15-3/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
CSWKYHGBYCNZAS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)