Merck
387576
Sigma-Aldrich
Decanoyl chloride
technical grade, 90%
Synonim(y):
Capric acid chloride
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)8COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.71
Beilstein:
507055
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
klasa czystości
technical grade
gęstość pary
6.57 (vs air)
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.441 (lit.)
tw
94-96 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C10H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3
Klucz InChI
IPIVAXLHTVNRBS-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)