Merck
387479
Sigma-Aldrich
3-Amino-N-butylbenzenesulfonamide
90%, technical grade
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H4SO2NH(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
mp
73-77 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCNS(=O)(=O)c1cccc(N)c1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)