Merck
386251
Sigma-Aldrich
1-(3-Sulfopropyl)-2-{[3-(3-sulfopropyl)-2(3H)-benzothiazolylidene]methyl}naphtho[1,2-d]thiazolium hydroxide inner salt, triethylammonium salt
Dye content 85 %
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H39N3O6S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
677.92
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
skład
Dye content, 85%
mp
260 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
441 nm
ciąg SMILES
CCN(CC)CC.OS(=O)(=O)CCCN1\C(Sc2ccccc12)=C\c3sc4ccc5ccccc5c4[n+]3CCCS([O-])(=O)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)