Merck
386243
Sigma-Aldrich
5-Cyano-2-[3-(5-cyano-1,3-diethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-ylidene)-1-propenyl]-1-ethyl-3-(4-sulfobutyl)-1H-benzimidazolium hydroxide inner salt
Dye content ~90 %
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H32N6O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
544.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
skład
Dye content, ~90%
mp
220 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
513 nm
ciąg SMILES
CCN1\C(=C\C=C\c2n(CC)c3ccc(cc3[n+]2CCCCS([O-])(=O)=O)C#N)N(CC)c4cc(ccc14)C#N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)