Merck
386111
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-5-[(3-methyl-2-thiazolidinylidene)ethylidene]-2-thioxo-4-oxazolidinone
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14N2O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.37
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Próba
97%
mp
199-202 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCN1C(=S)OC(=C\C=C2/SCCN2C)\C1=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)