Merck
385956
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-[4-[4-(dimethylamino)benzylidene]-3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl]benzenesulfonic acid triethylammonium salt
Dye content 95 %
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H32ClN4O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
520.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
skład
Dye content, 95%
mp
194-197 °C (lit.)
λmaks.
501 nm
ciąg SMILES
CCN(CC)CC.CN(C)c1ccc(cc1)\C=C2\C(C)=NN(C2=O)c3cc(ccc3Cl)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C19H18ClN3O4S.C6H15N/c1-12-16(10-13-4-6-14(7-5-13)22(2)3)19(24)23(21-12)18-11-15(28(25,26)27)8-9-17(18)20;1-4-7(5-2)6-3/h4-11H,1-3H3,(H,25,26,27);4-6H2,1-3H3/b16-10-;
Klucz InChI
GDMMFAHFEBIZNT-HYMQDMCPSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)