Merck
385824
Sigma-Aldrich
N-[4-Chloro-3-[4,5-dihydro-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-1H-pyrazol-3-ylamino]phenyl]-2-(1-octadecenyl)succinimide
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H46Cl4N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
736.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
129-131 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC\C=C\C1CC(=O)N(C1=O)c2ccc(Cl)c(NC3=NN(C(=O)C3)c4c(Cl)cc(Cl)cc4Cl)c2
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)