Merck
385751
4-Hydroxy-3-nitrobenzenesulfonic acid sodium salt
90%
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4NNaO6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.15
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
[Na+].Oc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
assay
90%
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)