Merck
385557
Sigma-Aldrich
Diisopropyloctylsilane
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7SiH[CH(CH3)2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
bp
80-85 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCC[SiH](C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C14H32Si/c1-6-7-8-9-10-11-12-15(13(2)3)14(4)5/h13-15H,6-12H2,1-5H3
Klucz InChI
AELQFRLRNCJZQE-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)