Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 443,00 zł 332,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
433-230-9
Beilstein/REAXYS Number:
1731204
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
332,25 zł
Cena katalogowa443,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.413
bp
150-152 °C
density
0.942 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ether, hydroxyl
SMILES string
COCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-6-4-2-3-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
JDFDHBSESGTDAL-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Methoxy-1-propanol is a primary alcohol. Kinetics of the reactions of 3-methoxy-1-propanol with phenyl isocyanate in the presence of metal catalysts has been reported. Selective synthesis of 3-methoxy-1-propanol from methanol and allyl alcohol with metal oxides and zeolites catalysts in the liquid phase has been studied.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay 99% | assay 97% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| bp 150-152 °C | bp 164-168 °C/18 mmHg (lit.) | bp 110 °C/6 mmHg (lit.) | bp 90 °C/5 mmHg (lit.) |
| refractive index n20/D 1.413 | refractive index n20/D 1.532 (lit.) | refractive index n20/D 1.4350 (lit.) | refractive index - |
| density 0.942 g/mL at 20 °C (lit.) | density - | density 0.892 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| functional group ether, hydroxyl | functional group hydroxyl | functional group hydroxyl | functional group hydroxyl, phenyl |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
100.4 °F - closed cup
flash_point_c
38 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?