Merck
384356
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-hydroxy-7-trifluoromethyl-3-quinolinecarboxylate
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10F3NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1cnc2cc(ccc2c1O)C(F)(F)F
InChI
1S/C13H10F3NO3/c1-2-20-12(19)9-6-17-10-5-7(13(14,15)16)3-4-8(10)11(9)18/h3-6H,2H2,1H3,(H,17,18)
Klucz InChI
YHUWNMJUAZJACG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-hydroksy-7-trifluorometylo-3-chinolinokarboksylan etylu, heterocykliczny blok budulcowy, jest pochodną chinoliny, która ma działanie antyseptyczne, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne oraz ma różne zastosowania farmakologiczne.
Zastosowanie
4-hydroksy-7-trifluorometylo-3-chinolinokarboksylan etylu może być stosowany do otrzymywania nowych kompleksów metali ziem rzadkich (Eu 3+, Tb3+, Gd3+, Sm3+ i Dy3+).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Photophysical properties of novel rare earth complexes with ethyl 4 hydroxy 7 trifluoromethyl 3 quinolinecarboxylate.
Honjie, et al.
Chinese Journal of Inorganic Chemistry / Wu Ji Hua Xue Xue Bao, 4 (1998)