Kluczowe dokumenty
384062
Chemistry demonstration kits
Chemiluminescence
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41100000
Opis ogólny
Demonstrates the phenomenon of light emission. In the presence of a fluorescent dye, an energy rich molecule reacts with hydrogen peroxide solution. The individual mixtures immediately start to glow, with color being dependent on the dye used. One demonstration per kit.
Fundamental chemical principles are best retained by students when visual aids are utilized. The CHEMDEMO kits allow educators to present the basic properties of chemistry safely and easily.
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • Bottle 1 Blue luminescence
  • Bottle 2 Green luminescence
  • Bottle 3 Orange luminescence
  • Hydrogen peroxide solution
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)