Merck
383589
Sigma-Aldrich
Benz[d]indeno[1,2-b]pyran-5,11-dione
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
mp
258-259 °C (lit.)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)