Merck
383457
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-formylchromone
97%
Synonim(y):
6-Chloro-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H5ClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
97%
mp
166-168 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
informacje o genach
human ... PTPN1(5770)
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)