Merck
383368
Sigma-Aldrich
Silicomolybdic acid hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
H4SiO4 · 12MoO3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1823.37 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: molybdenum
gęstość
2.82 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Si](O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](O)(=O)=O)(O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](O)(=O)=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/12Mo.O4Si.5H2O.32O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;;5*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;8*+1;-4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-4
Klucz InChI
IDTGEYOTLWPSGZ-UHFFFAOYSA-J
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)