Merck
38320
Sigma-Aldrich
2-(Diisopropylamino)ethylamine
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
N,N-Diisopropylethylenediamine
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2CH]2NCH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.26
Beilstein:
1734800
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.443
gęstość
0.830 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)N(CCN)C(C)C
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)