Merck
382507
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylheptylamine N-oxide hydrate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6N(O)(CH3)2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.27 (anhydrous basis)
Beilstein:
2074145
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
130-134 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C9H21NO/c1-4-5-6-7-8-9-10(2,3)11/h4-9H2,1-3H3
Klucz InChI
SOVWKKYLBJMOPM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)