Merck
381373
Sigma-Aldrich
1-Fluoropyridinium heptafluorodiborate pyridine complex
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10B2F8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.81
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
mp
198-201 °C (lit.)
ciąg SMILES
FB(F)F.F[B-](F)(F)F.c1ccncc1.F[n+]2ccccc2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)