Merck
380830
Sigma-Aldrich
Triethylhexylammonium bromide
99%
Synonim(y):
Hexyltriethylammonium bromide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5N(C2H5)3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
mp
114-117 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Br-].CCCCCC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-10-11-12-13(6-2,7-3)8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
NAWZSHBMUXXTGV-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)