Merck
380172
Sigma-Aldrich
2-(Bromomethyl)-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
99%
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2C(CH2OH)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
mp
75-77 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCC(CO)(CO)CBr
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)