Przejdź do
378461
Poly(dimethylsiloxane-co-methylphenylsiloxane)
viscosity 500 cSt 
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
855,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[Si(CH3)2O]x[Si(CH3)(C6H5)O]y
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
855,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
viscous liquid
refractive index
n20/D 1.4291
viscosity
500 cSt
density
0.995 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Si](C)=O.C[Si](=O)c1ccccc1
InChI key
XWFOTLCDICUQTI-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
378445378488418870
description
viscosity 500 cSt 
description
viscosity 50 cSt 
description
viscosity 125 cSt 
description
average Mn ~3,800, acrylonitrile 8-12 wt. %
refractive index
n20/D 1.4291
refractive index
n20/D 1.423
refractive index
n20/D 1.497
refractive index
n20/D 1.515 (lit.)
viscosity
500 cSt
viscosity
50 cSt
viscosity
125 cSt
viscosity
600 poise(27 °C, Brookfield)(lit.)
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
density
0.995 g/mL at 25 °C
density
0.982 g/mL at 25 °C
density
1.066 g/mL at 25 °C
density
0.924 g/mL at 25 °C
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)