Przejdź do
377929
Propionic-2,2-d2 acid-d
99 atom % D
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
622,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CD2CO2D
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
77.10
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+3
622,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i2D2/hD
InChI key
XBDQKXXYIPTUBI-VLZJNYFYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
176796591386
description
99 atom % D
description
96-98 wt. % in D2O, 99.5 atom % D
description
98 atom % D
assay
99% (CP)
assay
≥95.5—102.5% (Titration by NaOH)
assay
-
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
99.5 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
mass shift
M+3
mass shift
M+2
mass shift
M+2
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4175
refractive index
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
14770-51-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)